Predecir el rendimiento de su bomba
Predecir el rendimiento de su bomba
Para muchas operaciones, el rendimiento óptimo de una bomba se traduce en una producción más eficiente. En otras palabras, cuando las bombas no están operando al máximo de su capacidad, pueden reducir la velocidad del resto de las operaciones.
Las claves para la eficiencia de una bomba, en la mayoría de los casos, son el caudal y la presión. Determinar el caudal máximo con limitaciones de presión en un equipo puede ser complicado. Por ejemplo, con bombas peristálticas, el caudal máximo depende de diferentes variables, incluidos la formulación y el tamaño de la tubería, junto con la viscosidad del líquido que se va a bombear. La ecuación entre el caudal y la presión no es fácil de determinar sin considerar las variables involucradas.
CentrifugalPump
Sin embargo, con bombas centrífugas, la relación entre el caudal máximo y la presión es mucho más predecible. Cuando el equipo está dispuesto en línea recta, en un camino abierto sin obstáculos o giros, el caudal máximo debería ser el que está declarado para el tamaño de la bomba centrífuga comprada. Esta puede ser, por ejemplo, 100L/min. En esta configuración no se genera presión, por lo tanto, la bomba tiene un paso sin obstrucciones.
Sin embargo, esto no es posible en muchas instalaciones. La disposición de la bomba puede ser cualquiera de las siguientes:
  • La bomba está ubicada en el piso y bombea dentro de un tanque de 20 pies de alto. El bombeo creará presión y disminuirá la tasa de bombeo.
  • Bombear dentro de un filtro, que genera presión, lo cual disminuye el bombeo.
  • Bombear a través de una gran distancia horizontal (tal vez 50 a 60 pies), con pérdida de presión debido a la fricción.
  • Disposición con bucles, lo cual crea una presión intermitente.
Debido a que cada una de estas condiciones afecta el rendimiento de la bomba, esta puede no trabajar con el caudal máximo indicado.
Cómo compensar
Normalmente, las bombas centrífugas se utilizan para alto volumen, principalmente aplicaciones industriales tales como transferencia de lotes o tanques de evacuación. Los usuarios desean eficiencia en forma de caudal elevado, sin un alto precio. El caudal elevado puede verse afectado por un arreglo de diseño que genere alta presión. Cuando se alcanza la presión máxima, la bomba llega un punto muerto.
Cuando el arreglo de diseño genera presión, busque formas de ajustarlo para alcanzar de forma segura el caudal máximo.  Las soluciones incluyen:
  • Nuestros expertos de soporte técnico pueden calcular la presión para configuraciones que bombean fluidos verticalmente hacia arriba.
  • Para quienes están acostumbrados a leer curvas de caudal, estas curvas están disponibles para mostrar cuál sería el caudal máximo para la presión específica de la aplicación dada.
  • Utilice un medidor de presión en el extremo de la línea para determinar la presión; si no está seguro de los resultados, comuníquese con nuestros expertos de soporte técnico. Teniendo la lectura del medidor de presión, le preguntarán el caudal deseado y le harán una recomendación
  • Cuando se utilizan filtros, la presión puede cambiar a medida que el filtro se tapa; podría ser aconsejable otro tipo de bomba, como una bomba peristáltica
Al elegir una bomba centrífuga, seleccione el tamaño de bomba correcto para compensar la presión generada. Los expertos recomiendan una bomba de tamaño ligeramente superior por esta razón. Una bomba centrífuga más potente puede manejar una presión de descarga máxima más alta. Evite futuros dolores de cabeza obteniendo un poco más de potencia de la que necesita.
Vea nuestra selección de bombas centrífugas y bombas generales. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico